Learn More
200.8 Kalibrierstandard B: Ag, Ba @ 10 μg/ml in 1% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17911696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17911696 500 mL 500 Milliliter
17922126 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17911696 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLSSB500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
200.8 Kalibrierstandard B: Ag, Ba @ 10 μg/ml in 1% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium/Silver
CAS 7440-39-3, 7440-22-4
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Barium/Silver
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Menge 500 mL