missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

20(S)-Ginsenosid Rh2, TRC

Artikelnummer. 30240764
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240764 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30240764 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG387585100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 78214-33-2
Summenformel C36 H62 O8
Molekulargewicht (g/mol) 622.87
Synonym β-D-Glucopyranoside, (3β,12β)-12,20-dihydroxydammar-24-en-3-yl, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β,12β)-12,20-Dihydroxydammar-24-en-3-yl β-D-glucopyranoside, 20(S)-Ginsenoside Rh2, 20(S)-Rh2, 3-O-β-D-Glucopyranosyl-20(S)-protopanaxadiol, Ginsenoside 20-Rh2, Ginsenoside Rh2
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hydroxy-17-[(2S)-2-hydroxy-6-methylhept-5-en-2-yl]-4,4,8,10,14-Pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ginsenoside Rh2
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C36H62O8/c1-20(2)10-9-14-36(8,42)21-11-16-35(7)27(21)22(38)18-25-33(5)15-13-26(32(3,4)24(33)12-17-34(25,35)6)44-31-30(41)29(40)28(39)23(19-37)43-31/h10,21-31,37-42H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,33-,34+,35+,36-/m0/s1
Formelmasse 622.4445
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.