Learn More
Abnova™ 2x HotTaq-PCR-Gemisch mit MgCl2
Beschreibung
- Das Gemisch enthält hochwertige rekombinante Taq-DNA-Polymerase und Nukleotide in einer speziell optimierten Pufferformulierung.
- Zur Reaktionsvorbereitung ist das PCR-Gemisch (25 ul) zu den Primern, dem Template und dem Wasser hinzuzufügen (alles im Kit enthalten; Gesamtvolumen 50 ul).
- Der PCR-Mix wird mit MgCl2 in der Lösung geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar. |
| Menge | 1 Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genotypisierung |