Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, RB/FA, Frontier™ Rotoren
Artikelnummer. 15836642 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15836642
Marke: Ohaus™ 30130894
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für eine Reihe von Frontier™ Festwinkelrotoren sind.
  • Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz.
  • Geeignet für folgende Frontier™ Rotoren:
    • R-A12x15/6M
    • R-A6x50/6MI
    • R-A12x15/6MI
    • R-A30x15/4MI
    • R-A10x50/10MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 15 ml
Max. Röhrchendurchmesser 17 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Frontier Festwinkelrotoren
Beschreibung Konischer Boden
Anzahl Plätze 1
Anzahl pro Packung 2