Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ Rotoren
Artikelnummer. 15896632 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
5 ml
7 ml
15 ml
16 ml
30 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15896632
Marke: Ohaus™ 30130890
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für eine Reihe von Frontier™ Festwinkelrotoren sind.
  • Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz.
  • Geeignet für folgende Frontier™ Rotoren:
    • R-A12x15/6M
    • R-A6x50/6MI
    • R-A12x15/6MI
    • R-A30x15/4MI
    • R-A10x50/10MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 5 ml
Max. Röhrchendurchmesser 13,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Frontier Festwinkelrotoren
Beschreibung Rundboden
Anzahl Plätze 1
Anzahl pro Packung 2