Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ R-A6x50/13MI Rotoren
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-A6x50/13MI Rotoren
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | FA |
| Fassungsvermögen | 1 x 15 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 17,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | R-A6x50/13MS Rotoren |
| Beschreibung | Adapter, 1 x 15 ml D 17,5 mm FA, 2/Packung |
| Anzahl Plätze | 1 |
| Anzahl pro Packung | 2 |