Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ Festwinkelrotoren
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 16 ml
1 x 30 ml
1 x 50 ml (29 mm Durchm. RB)
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser FA)
1x 15 ml (17 mm d, FA)
1x 15 ml (17 mm d, RB)
2 x 15 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner bzw. größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Geeignet für folgende Frontier™ Rotoren:
- R-A4x85/12MI
- R-A6x85/13MI
- R-A6x85/14MI
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | RB |
| Fassungsvermögen | 1 x 30 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Frontier Festwinkelrotoren |
| Beschreibung | Adapter, 1 x 30 ml D 25 mm RB, 2/Packung |
| Anzahl Plätze | 1 |
| Anzahl pro Packung | 2 |