Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrack, Frontier™ R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren
Passen in einen Ausschwingbecher für einfacheres Zentrifugieren von Röhrchen mit kundenspezifischer Größe/Anzahl.
Marke: Ohaus™ 30314870
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Ermöglicht das Zentrifugieren von Röhrchen in kundenspezifischer Größe bzw. Anzahl
- Geeignet für den Einsatz in Bechern für Frontier™ R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren
Spezifikation
1 x 30 ml | |
R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren | |
1 |
25 | |
Gestell, 1 x 30 ml T 25 mm Rand, 2/Packung, V2 | |
2 |