Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrack, Frontier™ R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren
Passen in einen Ausschwingbecher für einfacheres Zentrifugieren von Röhrchen mit kundenspezifischer Größe/Anzahl.
Marke:  Ohaus™ 30314876
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15826712
  • 191.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ermöglicht das Zentrifugieren von Röhrchen in kundenspezifischer Größe bzw. Anzahl
  • Geeignet für den Einsatz in Bechern für Frontier™ R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren
Spezifikation
Spezifikation
7x 5 bis 7 ml
R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren
7
13
Gestell, 7x 5 – 7 ml D 13 mm RB, 2/Packung, V2
2