Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrack, Frontier™ R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren
Passen in einen Ausschwingbecher für einfacheres Zentrifugieren von Röhrchen mit kundenspezifischer Größe/Anzahl.
Marke: Ohaus™ 30314875
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Ermöglicht das Zentrifugieren von Röhrchen in kundenspezifischer Größe bzw. Anzahl
- Geeignet für den Einsatz in Bechern für Frontier™ R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren
Spezifikation
4 x 15 ml | |
R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren | |
4 |
17 | |
Gestell, 4 x 15 ml T 17 mm RB, 2/Packung | |
2 |