Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrackadapter, Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
Alle ansehen Ohaus Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Fassungsvermögen:
1 x 100 ml
1 x 250 ml
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser RIM)
1 x 50 ml (34 mm Durchm. RB)
10x 1,6 bis 7 ml
14x 5 bis 7 ml
2 x 50 ml
3 x 25 ml
3 x 50 ml (29 mm Durchm. RB)
3 x 50 ml (29 mm Durchmesser FA)
5 x 25 ml
7 x 15 ml (17 mm Durchmesser FA)
7 x 15 ml (17 mm Durchmesser RIM)
8 x 10 ml
9 x 15 ml
missing translation for 'unitSize'
2 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | RB |
| Fassungsvermögen | 5 x 25 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 24,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren |
| Beschreibung | Gestell, 5 x 25 ml D 24,5 mm RB, 2/Packung |
| Anzahl Plätze | 5 |
| Anzahl pro Packung | 2 |