Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrackadapter, Frontier™ R-S4x100/4MI Ausschwingrotoren
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner oder größer als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für Frontier™ R-A4x100/4MI Ausschwingrotoren sind
Marke:  Ohaus™ 30314845
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15826682
  • 215.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
  • Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-S4x100/4MI Ausschwingrotoren
Spezifikation
Spezifikation
RB
29 mm
Gestell, 1 x 50 ml, T 29 mm, RB, 2/Packung
2
1 x 50 ml (29 mm Durchm., RB)
R-S4x100/4MI Ausschwingrotoren
1