Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrackadapter, Frontier™ R-S4x100/4MI Ausschwingrotoren
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner oder größer als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für Frontier™ R-A4x100/4MI Ausschwingrotoren sind
Marke: Ohaus™ 30314844
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-S4x100/4MI Ausschwingrotoren
Spezifikation
RB | |
34 mm | |
Gestell, 1 x 50 ml T 34 mm RB, 2/Packung | |
2 |
1 x 50 ml (34 mm Durchmesser) | |
R-S4x100/4MI Ausschwingrotoren | |
1 |