Learn More
BOLA 2-Wege-Absperrhähne
Beschreibung
- Zweiwege-Absperrhahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen oder Dreiwege-Absperrhahn mit T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen
- Mit Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE zum Verbinden von Schläuchen oder Rohren.
- Konischer Absperrhahnstopfen, die Dichtigkeit wird durch Drehen der Mutter an der Unterseite erhöht.
- Dreiwege-Absperrhahn mit T-förmiger Markierung der Durchflussrichtung.
- Universelle chemische Beständigkeit, das fließende Produkt kommt nur mit PTFE in Kontakt.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Passt für Schlauch-Innendurchmesser | 4er Gewinde |
| Verschlussgröße | M14 |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |