Learn More
2-Vinylpyridin (stabilisiert mit 0,1 % 4-tert-butylkatechol), TRC
Artikelnummer. 30005311
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005311 1 g 1 Gramm
30003826 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005311 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV4874951G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-69-6
Summenformel C7 H7 N
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
Synonym 2-Ethenylpyridine, Betahistine Dihydrochloride Imp. A (EP), 2-Vinylpyridine
IUPAC-Name 2-Ethenylpyridin
SMILES C=Cc1ccccn1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
InChI-Formel InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
Formelmasse 105.0578
Reinheit (%) >95%