Learn More
2-Vinylpyridin (stabilisiert mit 0,1 % 4-tert-butylkatechol), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine) |
| Menge | 10 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2 |
| Formelmasse | 105.0578 |
| Reinheit (%) | >95% |