Learn More
2-Vinylnaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454074
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454074 25 g 25 Gramm
11444074 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454074 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12470.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol
2-Vinylnaphthalene is employed in the synthesis of various copolymers such as Poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinyl-napthalene) copolymer and Poly (2-vinylnapthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene. The latter finds applications as a photoactive polymer micelle and stabilizer for polystyrene latexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Vinylnaphthalin wird bei der Synthese verschiedener Copolymere wie Poly (Natriumstirensulfonat-co-2-Vinylnapthalin) Copolymer und Poly (2-Vinylnapthalin-alt-Maleinsäure)-Graft-Polystyrol eingesetzt. Letzteres findet Anwendungen als photoaktive Polymermikroelle und Stabilisator für Polystyrol-Latexe.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Vor Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 827-54-3
Summenformel C12H10
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD00004125
InChI-Schlüssel KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
PubChem CID 13230
ChEBI CHEBI:51325
IUPAC-Name 2-Ethenylnaphthalin
SMILES C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Vinylnaphthalene
Schmelzpunkt 62°C to 67°C
Siedepunkt 128°C to 131°C (13 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 2038190
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone,and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.