Learn More
2-Vinylbenzoesäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464347 5 g 5 Gramm
15454347 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31723.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27326-43-8 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
As intermediate in orgaic syntheses. Phthalides were obtained in low yields by palladium-assisted cyclization of 2-vinylbenzoic acid and 2-(2-methyl-2-propenyl)- benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als Zwischenprodukt in orgaischen Synthesen. Phthalide werden durch Palladium-unterstützte Cyclisierung von 2-Vinylbenzoesäure und 2-(2-methyl-2-propenyl)-Benzoesäure bei niedrigen Ausbeuten gewonnen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27326-43-8
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.161
MDL-Nummer MFCD02066273
InChI-Schlüssel XUDBVJCTLZTSDC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3015504
IUPAC-Name 2-ethenylbenzoesäure
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Vinylbenzoic acid
Schmelzpunkt 94°C
Menge 5 g
Synonym 2-vinylbenzoic acid, vinylbenzoic acid, benzoic acid, ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl, pubchem19668, benzoic acid,2-ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl-9ci
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 96%
RUO – Research Use Only
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.