Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Undecanone |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 11.0°C to 13.0°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.8240g/mL |
| Siedepunkt | 231.0°C to 232.0°C |
| Flammpunkt | 88°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Undecanone
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.