Learn More
2-Undecanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10093013 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10093013 1 L Glasflasche 1 Liter
10225050 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10061630 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 10093013
Marke: Thermo Scientific Acros 140690010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-12-9 | C11H22O | 170.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-12-9
Summenformel C11H22O
Molekulargewicht (g/mol) 170.30
MDL-Nummer MFCD00009583
InChI-Schlüssel KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-undecanone, methyl nonyl ketone, 2-hendecanone, ketone, methyl nonyl, undecanone, nonyl methyl ketone, rue ketone, 2-oxoundecane, methyl n-nonyl ketone, methylnonylketone
PubChem CID 8163
ChEBI CHEBI:17700
IUPAC-Name Undecan-2-on
SMILES CCCCCCCCCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Undecanone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 11.0°C to 13.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8240g/mL
Siedepunkt 231.0°C to 232.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)8COCH3
Brechungsindex 1.4280 to 1.4310
Menge 1 L
Beilstein 01, 713
Merck Index 15, 6177
Relative Dichte 0.824
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 170.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Undecanone
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Hazard Statement
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.