Learn More
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid, 90 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.9400g/mL |
| Siedepunkt | 57.0°C to 59.0°C (8.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 46°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 88% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | ClCH2O(CH2)2Si(CH3)3 |
| Brechungsindex | 1.4350 to 1.4370 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, stabilized
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.