Learn More
2-(Trimethylsilyl)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512364 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 10512364
Marke: Thermo Scientific Acros 210480500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2916-68-9 | C5H14OSi | 118.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2916-68-9
Summenformel C5H14OSi
Molekulargewicht (g/mol) 118.25
MDL-Nummer MFCD00002825
InChI-Schlüssel ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
PubChem CID 18013
IUPAC-Name 2-Trimethylsilylethanol
SMILES C[Si](C)(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trimethylsilyl)ethanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8250g/mL
Siedepunkt 71.0°C to 73.0°C (35.0 mmHg)
Flammpunkt 50°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4235 to 1.4255
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.825
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 118.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.