Learn More
2-(Trifluormethyl)pyridin-5-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15431159 1 g 1 Gramm
15438706 250 mg 250 Milligramm
15441159 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431159 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64106.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 868662-36-6 | C6H5BF3NO2 | 190.916 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 868662-36-6
Summenformel C6H5BF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 190.916
MDL-Nummer MFCD07375381
InChI-Schlüssel BNTIPMNMTIAWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboric acid, 2-trifluoromethyl pyridin-5-ylboronic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 2-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboronic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridylboronic acid
PubChem CID 25134278
IUPAC-Name [6-(Trifluormethyl)pyridin-3-yl]boronsäure
SMILES B(C1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 190.92
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest