Learn More
Alfa Aesar™ 2-(Trifluormethyl)pyridin-5-Boronsäure, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64106.MD
Additional Details : CAS : 868662-36-6 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438706
  • 41.36 CHF / 250 Milligramm
Verfügbar ab
07-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
868662-36-6
190.916
BNTIPMNMTIAWIW-UHFFFAOYSA-N
25134278
B(C1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F)(O)O
C6H5BF3NO2
MFCD07375381
2-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboric acid, 2-trifluoromethyl pyridin-5-ylboronic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 2-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboronic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridylboronic acid
[6-(Trifluormethyl)pyridin-3-yl]boronsäure
Spezifikation
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid
868662-36-6
MFCD07375381
Slightly soluble in water.
B(C1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F)(O)O
190.916
190.92
98%
250mg
C6H5BF3NO2
2-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboric acid, 2-trifluoromethyl pyridin-5-ylboronic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 2-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboronic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridylboronic acid
BNTIPMNMTIAWIW-UHFFFAOYSA-N
[6-(Trifluormethyl)pyridin-3-yl]boronsäure
25134278
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation