Learn More
2-(Trifluormethyl)pyridin-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15478236
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
131747-41-6
C7H4F3NO2
191.11
MFCD07774132
BZFGKBQHQJVAHS-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl isonicotinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem18487, acmc-1c8b9, ksc174g3f, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl
14761447
2-(Trifluormethyl)Pyridin-4-Carbonsäure
OC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(F)(F)F
131747-41-6
C7H4F3NO2
191.11
MFCD07774132
BZFGKBQHQJVAHS-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl isonicotinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem18487, acmc-1c8b9, ksc174g3f, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl
14761447
2-(Trifluormethyl)Pyridin-4-Carbonsäure
OC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(F)(F)F
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Trifluormethyl)pyridin-4-Carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 217°C to 223°C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest