Learn More
2-(Trifluormethyl)-phenylhydrazin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11470638 25 g 25 Gramm
11460638 5 g 5 Gramm
11480638 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11470638 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25182.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3107-34-4 | C7H8ClF3N2 | 212.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3107-34-4
Summenformel C7H8ClF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 212.6
MDL-Nummer MFCD00102619
InChI-Schlüssel ZUSWDTWYONAOPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, 2-hydrazinobenzotrifluoride hcl, 2-hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenylhydrazine monohydrochloride, 1-2-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, n'-2-trifluoromethyl-phenyl-hydrazinium, chloride, 2-trifluoromethylphenylhydrazine hydrochloride
PubChem CID 12891828
IUPAC-Name [2-(trifluormethyl)phenyl]hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NN.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼235°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 4582303
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 212.6
Reinheit (%) 98%