Learn More
2-(Trifluormethyl)phenylglyoxalhydrat, 98 %, Trockengew.-Basis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11329156 250 mg 250 Milligramm
11309156 1 g 1 Gramm
11319156 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20280.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 745783-91-9 | C9H5F3O2 | 202.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 745783-91-9
Summenformel C9H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.13
MDL-Nummer MFCD08533288
InChI-Schlüssel HBOSPPHIPGYHDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenylglyoxal hydrate, 2-oxo-2-2-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde hydrate, 2-oxo-2-2-trifluoromethyl phenyl ethanal, oxamethane, benzeneacetaldehyde, a-oxo-2-trifluoromethyl-,hydrate 1:1
PubChem CID 2783281
IUPAC-Name 2-oxo-2-[2-(trifluormethyl)phenyl]acetaldehyd;hydrat
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Schmelzpunkt 36°C to 43°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 250 mg
Formelmasse 202.13 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%