Learn More
2-(Trifluormethyl)phenyl isothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate |
| Dichte | 1.346 |
| Siedepunkt | 216°C |
| Flammpunkt | 105°C (221°F) |
| Geruch | Pungent |
| Brechungsindex | 1.566 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2922 |
| Beilstein | 2693552 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |