Learn More
2-(Trifluormethyl)phenyl isothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352876
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11352876
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10586.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1743-86-8 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1743-86-8
Summenformel C8H4F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 203.182
MDL-Nummer MFCD00039644
InChI-Schlüssel FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, o-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 2-trifluoromethyl phenyl ester
PubChem CID 737162
IUPAC-Name 1-isothiocyanat-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Dichte 1.346
Siedepunkt 216°C
Flammpunkt 105°C (221°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.566
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2693552
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 203.19
Reinheit (%) 98%