Learn More
2-(Trifluormethyl)Phenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30453380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453380 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453380 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7913701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-30-8
Summenformel C13H8F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 267.27
Synonym 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine, 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine, NSC 50438
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)-10H-Phenothiazin
SMILES FC(F)(F)C1=CC(N2)=C(C=C1)SC3=C2C=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H8F3NS/c14-13(15,16)8-5-6-12-10(7-8)17-9-3-1-2-4-11(9)18-12/h1-7,17H
Formelmasse 267.033