Learn More
2-(Trifluormethyl)benzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10402845 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10402845
Marke: Thermo Scientific Acros 312950010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3048-01-9 | C8H8F3N | 175.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3048-01-9
Summenformel C8H8F3N
Molekulargewicht (g/mol) 175.16
MDL-Nummer MFCD00010297
InChI-Schlüssel ZSKQIFWUTUZAGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzylamine, 2-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl phenyl methanamine, o-trifluoromethylbenzyl amine, o-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl-benzylamine, 1-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl benzylamine
PubChem CID 76447
IUPAC-Name [2-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2490g/mL
Flammpunkt 69°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.4700 to 1.472
Menge 1 g
Relative Dichte 1.249
Formelmasse 175.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit