missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Trifluoromethoxy)Benzylchlorid, 98+%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11489087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489087 25 g 25 Gramm
11479087 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11489087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20648.14

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 21742-00-7
Summenformel C8H6ClF3
Molekulargewicht (g/mol) 194.581
MDL-Nummer MFCD00009920
InChI-Schlüssel BBXDMCQDLOCXRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl benzylchloride, 2-trifluoromethylbenzyl chloride, o-trifluoromethylbenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-2-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-xylene, g1r bxfff, pubchem4692, acmc-209fnp
PubChem CID 89028
IUPAC-Name 1-(chlormethyl)-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCl)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
Dichte 1.337
Siedepunkt 67°C to 68°C (12 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.47
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 389380
Formelmasse 194.59
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.