Learn More
2-(Trifluormethyl)-benzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11467597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11467597 25 g 25 Gramm
11447597 1 g 1 Gramm
11457597 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15667.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 346-06-5
Summenformel C8H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 176.14
MDL-Nummer MFCD00004621
InChI-Schlüssel TWQNSHZTQSLJEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-trifluoromethyl phenyl methanol, o-trifluoromethylbenzyl alcohol, 2-trifluoromethyl benzylalcohol, 2-trifluoromethylbenzyl alcohol, o-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 67666
IUPAC-Name [2-(trifluormethyl)phenyl]methanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Schmelzpunkt 4°C
Dichte 1.326
Siedepunkt 80°C to 83°C (3 mmHg)
Flammpunkt 92°C (197°F)
Brechungsindex 1.468
Menge 25 g
Beilstein 2093714
Formelmasse 176.14
Reinheit (%) 97%