Learn More
2-(Trifluormethyl)benzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30450462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450462 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450462 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79113525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride
CAS 312-94-7
Summenformel C8H4ClF3O
Menge 25 g
Synonym alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-toluoyl Chloride, NSC 88290, o-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1ccccc1C(=O)Cl
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)Benzoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 208.56
Formelmasse 207.9903