Learn More
2-(Trifluormethylthio)Benzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11433214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433214 100 g 100 Gramm
11413214 5 g 5 Gramm
11423214 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433214 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10564.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312-94-7
Summenformel C8H4ClF3O
Molekulargewicht (g/mol) 208.56
MDL-Nummer MFCD00000667
InChI-Schlüssel MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzoyl chloride, o-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluoyl chloride, 2-trifluoromethyl benzoylchloride, unii-d01d0b64eq, otf-boc, 2-trifluoromethyl-benzoyl chloride, o-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 67561
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)Benzoylchlorid
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2- (Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Schmelzpunkt -22°C
Dichte 1.414
Siedepunkt 89°C to 90°C (16 mmHg)
Flammpunkt 95°C (203°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.479
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 881040
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 208.57
Reinheit (%) 98%