Learn More
2-(Trifluormethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404140
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404140 5 g 5 Gramm
11487137 10 g 10 Gramm
11497137 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404140 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14951.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 447-60-9 | C8H4F3N | 171.122 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 447-60-9
Summenformel C8H4F3N
Molekulargewicht (g/mol) 171.122
MDL-Nummer MFCD00001791
InChI-Schlüssel SOZGHDCEWOLLHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzonitrile, o-trifluoromethylbenzonitrile, 2-cyanobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolunitrile, a,a,a-trifluoro-o-tolunitrile, 2-trifluoromethyl-benzonitrile, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-toluonitrile, benzonitrile, trifluoromethyl, benzonitrile, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 67972
IUPAC-Name 2-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Dichte 1.294
Siedepunkt 204°C to 206°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.4632
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2048152
Formelmasse 171.12
Reinheit (%) 97%