Learn More
2-(Trifluoromethyl)Benzenethiol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10520173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10520173 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10079541 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10520173 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00684EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 13333-97-6
Summenformel C7H5F3S
Molekulargewicht (g/mol) 178.172
MDL-Nummer MFCD00068896
InChI-Schlüssel XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzenethiol, 2-trifluoromethyl thiophenol, 2-trifluoromethylthiophenol, 2-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 2-mercaptobenzotrifluoride, pubchem6860, acmc-209brx, trifluoromethyl thiophenol, 2trifluoromethylbenzenethiol
PubChem CID 2777889
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)benzolthiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol
CAS Min. % 95.0
Dichte 1.35g/mL
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4SH
Menge 10 g
Formelmasse 178.18
Reinheit (%) 95%