Learn More
2-(Trifluoromethyl)Benzenethiol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Dichte | 1.35g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | CF3C6H4SH |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 178.18 |
| Reinheit (%) | 95% |