Learn More
2-(Trifluormethyl)-Benzolsulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11426870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426870 5 g 5 Gramm
11416870 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426870 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19717.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1869-24-5
Summenformel C7H6F3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 225.185
MDL-Nummer MFCD00042420
InChI-Schlüssel AFFPZJFLSDVZBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, 2-trifluoromethyl benzenesulphonamide, o-trifluoromethylbenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 2-trifluoromethyl, pubchem11781, acmc-20a48s, ksc174g3h, 2-trifluoromethylbenzenesul fonamide
PubChem CID 2778018
IUPAC-Name 2-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Schmelzpunkt 188°C to 192°C
Menge 5 g
Beilstein 2697078
Formelmasse 225.19
Reinheit (%) 97%