Learn More
2-(Trifluoromethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10748075 1 g 1 Gramm
10245574 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748075 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB00885DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 88-17-5
Summenformel C7H6F3N
Molekulargewicht (g/mol) 161.127
MDL-Nummer MFCD00007718
InChI-Schlüssel VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 6922
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)Anilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)aniline
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.2960g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CF3
Menge 1 g
Formelmasse 161.13
Reinheit (%) 97%