Learn More
2-(Trifluormethyl)acrylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410597 1 g 1 Gramm
11420597 5 g 5 Gramm
11430597 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22443.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139.05 g/mol
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid is used as an acidic functional monomer for molecular imprinting of nicotine. And also used in the conventional functional monomer methacrylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Trifluormethyl)acrylsäure wird als säurehaltiges Funktionsmonomer für das molekulare Imprinting von Nikotin verwendet. Es wird auch im herkömmlichen funktionellen Monomer Methacrylsäure verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 381-98-6
Summenformel C4H2F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 139.05
MDL-Nummer MFCD00042424
InChI-Schlüssel VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
PubChem CID 587694
SMILES [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Schmelzpunkt 49°C to 51°C
Flammpunkt 82°C (180°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name (E)-2-(-hydroxyphenyl)prop-2-enoic-Säure
Formelmasse 140.06
Reinheit (%) 98%