Learn More
2-(Trifluormethoxy)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11468937
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468937 1 g 1 Gramm
11478937 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20557.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-64-8
Summenformel C8H9F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 192.16
MDL-Nummer MFCD00085176
InChI-Schlüssel FYXMMFFZMQMXCQ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-trifluoromethoxy benzylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 2-trifluoromethoxybenzylamine, o-trifluoromethoxybenzyl amine, 1-2-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 2-trifluormethoxybenzylamine, benzenemethanamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy phenyl methylamine, pubchem4432
PubChem CID 2777251
IUPAC-Name [2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanaminium
SMILES [NH3+]CC1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Siedepunkt 77°C (12 mmHg)
Brechungsindex 1.4531
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 9257237
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 191.15
Reinheit (%) 97%