Learn More
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide |
| CAS | 37526-59-3 |
| Summenformel | C7H6NO3F3S |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6F3NO3S/c8-7(9,10)14-5-3-1-2-4-6(5)15(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13) |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)OC(F)(F)F)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-Name | 2-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 241.19 |
| Formelmasse | 241.002 |