Learn More
2-(Trifluormethoxy)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11379725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11379725 250 mg 250 Milligramm
11369725 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379725 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19774.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175676-65-0
Summenformel C7H6BF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 205.93
MDL-Nummer MFCD01320763
InChI-Schlüssel AIJCNTOYZPKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-trifluormethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 2-trifluormethoxyphenylboronic acid, o-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl boranediol, boronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2777204
IUPAC-Name [2-(Trifluormethoxy)phenyl]boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 118°C to 120°C
Menge 250 mg
Beilstein 8766167
Formelmasse 205.93
Reinheit (%) 98%