Learn More
2-(Trifluormethoxy)benzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge TL00357EB
Additional Details : CAS : 103008-51-1 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 25g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10412314
  • 44.00 CHF / 25 Gramm
Verfügbar ab
23-02-2021
Chemische Identifikatoren
103008-51-1
260.611
JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
2777215
C1=CC=C(C(=C1)OC(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
C7H4ClF3O3S
MFCD00052316
2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 2-trifluoromethoxy phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, pubchem5184, 2-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Spezifikation
2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
103008-51-1
97%
CF3OC6H4SO2Cl
2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 2-trifluoromethoxy phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, pubchem5184, 2-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride
C1=CC=C(C(=C1)OC(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
260.611
260.62
25g
97.0
C7H4ClF3O3S
MFCD00052316
JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
2777215
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation