Learn More
2-(Trifluormethoxy)anilin, TRC
Artikelnummer. 30452088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452088 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452088 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79069525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)aniline
CAS 1535-75-7
Summenformel C7 H6 F3 N O
Menge 25 g
Synonym Benzenamine','2-(trifluoromethoxy)-, o-Anisidine','α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 2-(Trifluoromethyloxy)aniline, 2-Trifluoromethoxyaniline, 2-Trifluoromethoxyphenylamine, o-(Trifluoromethoxy)aniline, o-(Trifluoromethoxy)phenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
SMILES Nc1ccccc1OC(F)(F)F
IUPAC-Name 2-(Trifluormethoxy)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 177.12
Formelmasse 177.0401