Learn More
2-(Trifluoracetyl)thiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Trifluoroacetyl)thiophene |
| Dichte | 1.403 |
| Siedepunkt | 163°C to 165°C |
| Flammpunkt | 58°C (136°F) |
| Brechungsindex | 1.4845 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1309208 |
| Formelmasse | 180.15 |
| Reinheit (%) | 98% |