Learn More
2-Trifluoracetyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-7-sulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11373157 1 g 1 Gramm
11383157 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13587.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 74291-57-9 | C11H9ClF3NO3S | 327.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74291-57-9
Summenformel C11H9ClF3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 327.70
MDL-Nummer MFCD01075651
InChI-Schlüssel SXIYEBVAQTUBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,2,2-trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride, 1,2,3,4-tetrahydro-2-trifluoroacetyl isoquinoline-7-sulfonyl chloride, 2-trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride, 2-2,2,2-trifluoroacetyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-7-sulfonyl chloride, 1-7-chlorosulfonyl 2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 2-trifluoroacetyl-7-chlorosulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 7-chlorosulfonyl-2-trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-trifluoroacetyl isoquinoline-7-sulfone
PubChem CID 11324902
IUPAC-Name 2-(2,2,2-Trifluoracetyl)-3,4-Dihydro-1H-Isochinolin-7-Sulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)C(=O)N1CCC2=C(C1)C=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 102°C to 106°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 5603124
Formelmasse 327.71
Reinheit (%) 99%