Learn More
2-Thiouracil, TRC
Artikelnummer. 30134024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134024 50 mg 50 Milligramm
30137105 100 g 100 Gramm
30005401 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134024 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT37540050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-90-2
Summenformel C4 H4 N2 O S
Molekulargewicht (g/mol) 128.15
Synonym 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-2-thioxo-, Uracil, 2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-4-pyrimidinone, 2-Thiouracil, 2-Thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-2-pyrimidinethiol, 6-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Antagothyroil, Deracil, NSC 19473, NSC 290412, NSC 290413, NSC 290414, Nobilen, Thiouracil
IUPAC-Name 2-Sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-on
SMILES O=C1NC(=S)NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiouracil
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Formelmasse 128.0044
Reinheit (%) >95%