Learn More
2-Thiouracil, Mikromol™
Artikelnummer. 17932116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932116 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17932116 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3270.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiouracil
CAS 141-90-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Thiouracil
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H4 N2 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-2-thioxo-, Uracil, 2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-4-pyrimidinone, 2-Thiouracil, 2-Thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-2-pyrimidinethiol, 6-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Antagothyroil, Deracil, NSC 19473, NSC 290412, NSC 290413, NSC 290414, Nobilen, Thiouracil
InChI-Formel InChI=1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
SMILES O=C1NC(=S)NC=C1
IUPAC-Name 2-Sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 128.15
Menge 250 mg
Formelmasse 128,0044 g/mol